BR37241
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 10 mL, joint: 7/16, polypropylene stopper
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS neck7/16
joint: 7/16
Características
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37241
capacidade
10 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)