Documentos Principais
BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
Sinônimo(s):
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
Selecione um tamanho
2 EACH
R$ 671,00
R$ 671,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EACH
R$ 671,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 671,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS14/23
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
Características
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37233
capacidade
150 mL
Descrição geral
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)