Documentos Principais
BR28920
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 150-200 mm pipettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 656,00
R$ 656,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 656,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
R$ 656,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum
Características
Holds 150-200 mm pipettes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 28920
Descrição geral
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)