BR22318
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.10 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Sinônimo(s):
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
Selecione um tamanho
R$ 2.621,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.621,00
Produtos recomendados
Materiais
amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
Características
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante/nome comercial
BRAND 22318
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)