Documentos Principais
BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
Sinônimo(s):
Dishes, Weighing dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiais
diamond
polystyrene
embalagem
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 155550
C × L × A
125 mm × 100 mm × 19 mm
Prato: C × L
125 mm × 100 mm
volume
100 mL
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)