BR155546
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 50 mm × 14 mm, diamond
Sinônimo(s):
Dishes, Weighing dishes
Selecione um tamanho
R$ 743,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 743,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
diamond
polystyrene
embalagem
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 155546
C × L × A
80 mm × 50 mm × 14 mm
Prato: C × L
80 mm × 50 mm
volume
25 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)