Documentos Principais
BR148030
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 100 mm, bottom diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Funnels, Powder funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 148030
diâmetro da base
25 mm
diâmetro do topo
100 mm
Características e benefícios
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)