Documentos Principais
BR144625
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 19/26, (hollow, hexagonal grip)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass 3.3
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante/nome comercial
BRAND 144625
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)