Documentos Principais
BR144440
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 34/35, (octagonal grip, hallow, sealing rings)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS34/35
Características
autoclavable
fabricante/nome comercial
BRAND 144440
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hollow, with sealing ribs and square grip.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)