Documentos Principais
BR144330
BRAND® stopper
silicone, H 25 mm, top diam. 22 mm
Sinônimo(s):
Stoppers
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 366,00
R$ 366,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 366,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
R$ 366,00
Check Cart for Availability
Materiais
silicone
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144330
Altura
25 mm
diâmetro da base
17 mm
diâmetro do topo
22 mm
Descrição geral
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)