Documentos
BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
Sinônimo(s):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
crosshead
fabricante/nome comercial
BRAND 137636
A × Diâmetro
12 mm × 30 mm
Comprimento
30 mm
Diâmetro
12 mm
Descrição geral
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG