BR115016
BRAND® sample vial
for Technicon-Anal., capacity 2.0 mL
Sinônimo(s):
Sample Cups, Sample vials
About This Item
Materiais
colorless tube
polystyrene
polystyrene tube
self-standing bottom
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 115016
capacidade
2.0 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® sample vial is designed for various laboratory applications.
- Made of transparent polystyrene for accurate and quick sample analysis.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)