BR114316
BRAND® test tube, graduated, glass
tube capacity 20 mL, without stopper, with spout
Sinônimo(s):
Test tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
without stopper, with spout
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114316
capacidade do tubo
20 mL
diâmetro do tubo × C
17 mm × 180 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
- Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
- Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)