Documentos Principais
BMSB3D1320
Sigma-Aldrich
BioMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Características
capacity 3.5 lb (load capacity)
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B3D1320
Parâmetros
24 rpm speed
L × P × A
12 in. × 12 in. × 8.3 in.
Descrição geral
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Informações legais
BioMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)