Documentos Principais
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 8.297,00
R$ 8.297,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 8.297,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClIN3
Número CAS:
Peso molecular:
279.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
R$ 8.297,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)