Documentos Principais
BAH369440000
SP Bel-Art® Sterileware Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 4.93 mL , 1 tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.1875 in. (30 mm), sterile, pkg of 200 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 200 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36944-0000
C × L
17.8 cm (7 in.) × 1.1875 in. (30 mm)
capacidade nominal
4.93 mL , 1 tsp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designed to gather small amounts of sample material, especially in hard to reach containers.
Características e benefícios
  • Long handle reaches into jars, bottles and other confined areas
  • Minimizes the potential of personal contact with sampled material
  • Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
  • Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)