BAH189210000
Scienceware® vial, bottle, and tube rack
Holds 12 x 33 mm tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 12 x 33 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H18921-0000
C × L × A
26.7 cm × 10.2 cm × 5.3 cm
tamanho
267x102x53 mm
Descrição geral
- 12 wells; 4 with open fronts for complete viewing of contents
- 33mm diameter wells
- Stable, heavy duty polypropylene construction
- Heat and chemical resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)