Documentos Principais
BAH109390005
Bel-Art® Book Style Carboy
capacity 5 L (1.25 gal), polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H10939-0005
capacidade
5 L (1.25 gal)
largura × C × A
9.5 in. (241 mm) × 3.4375 in. (89 mm) × 14.75 in. (375 mm)
Descrição geral
Unique, polypropylene book bottle stacks book-like on shelves for efficient use of space.
Características e benefícios
  • Includes top handle and convenient front grip hold for easy removal from a shelf
  • Capacity: 5 liters (1.25 gallons)
  • Graduated markings on front in liters
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)