Key Documents
B94004
Sigma-Aldrich
sec-Butyl disulfide
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Di-sec-butyl disulfide
About This Item
Fórmula linear:
[C2H5CH(CH3)]2S2
Número CAS:
Peso molecular:
178.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter