B75409
9-Bromophenanthrene
96%
Sinônimo(s):
9-Phenanthryl bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
powder
p.e.
180-190 °C/2 mmHg (lit.)
pf
60-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
chave InChI
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?