Documentos Principais
B74402
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrotoluene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)Br
Número CAS:
Peso molecular:
216.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
76-77 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
chave InChI
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)