Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
48 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.582 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO2/c1-3(2,4)5(6)7/h1-2H3
chave InChI
OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup