Documentos
B37159
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
315.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
152-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1nc2ccccc2nc1CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2/c11-5-9-10(6-12)14-8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-4H,5-6H2
chave InChI
LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Hyuk-Joon Jeon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 489(2), 193-199 (2017-05-30)
Peroxiredoxins (Prxs) are highly conserved antioxidant enzymes and are implicated in multiple biological processes; however, their function in oocyte meiosis has not been studied. Here we show that inhibition of Prx I and II results in spindle defects, chromosome disorganization