Documentos Principais
B22704
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine ethyl ester
97%
Sinônimo(s):
Ethyl (benzylamino)acetate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Beilstein:
2104816
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
colorless to yellow
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
p.e.
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
chave InChI
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)