Documentos Principais
B1126
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
Sinônimo(s):
5-Benzyloxy-2-carbethoxyindole, NSC 30931
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-18(20)17-11-14-10-15(8-9-16(14)19-17)22-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,19H,2,12H2,1H3
chave InChI
DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reactant for preparation of indolyl ethanones as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Reactant for preparation of histamine H3 receptor inverse agonists
  • Reactant for preparation of PPAR-γ binding agents with potential application to the treatment of osteoporosis
  • Reactant for preparation of Nonpeptide glycoprotein IIB/IIIA inhibitors
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)