Documentos
B102407
Sigma-Aldrich
Butyl sulfoxide
96%
Sinônimo(s):
Dibutyl sulfoxide
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2SO
Número CAS:
Peso molecular:
162.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
pb
250 °C (lit.)
pf
31-34 °C (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6