Documentos Principais
ALD00598
Sigma-Aldrich
CITU
≥95%
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)isouronium
hexafluorophosphate(V)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12Cl4F6N3O3P
Número CAS:
Peso molecular:
545.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)N(C2=O)OC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C13H12Cl4N3O3.F6P/c1-18(2)13(19(3)4)23-20-11(21)5-6(12(20)22)8(15)10(17)9(16)7(5)14;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
AKPKDOSZCGGWNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
CITU is an efficient coupling reagent used in solid and solution phase peptide synthesis, particularly, in acylation and decarboxylative cross-coupling reactions. It can also be used as an activator in the Ni-catalyzed Negishi arylation, alkenylation, alkylation, and alkynylation reactions.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
CITU: a peptide and decarboxylative coupling reagent
deGruyter JN, et al.
Organic Letters, 19(22), 6196-6199 (2017)
Artigos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Conteúdo relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.