Documentos
793841
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoroacetophenone
Sinônimo(s):
α,α-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, Difluoromethyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F2O
Número CAS:
Peso molecular:
156.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
densidade
1.180±0.06 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
chave InChI
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product was reported by Hartwig and coworkers in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides.
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.