Documentos Principais
ALD00168
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 970,00
R$ 970,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 970,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5FO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
224.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 970,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
75-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=C(C(OC)=O)SC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H5FO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
chave InChI
YLQWEWBWWLVJOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Conteúdo relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.