Documentos Principais
A48806
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-diethylaminopentane
97%
Sinônimo(s):
N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2N(CH2)3CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4429 (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCCC(C)N
InChI
1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3
chave InChI
CAPCBAYULRXQAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Katy N Olafson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(55), 13638-13647 (2017-08-24)
A versatile approach to control crystallization involves the use of modifiers, which are additives that interact with crystal surfaces and alter their growth rates. Elucidating a modifier's binding specificity to anisotropic crystal surfaces is a ubiquitous challenge that is critical