Documentos Principais
A46005
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6ClN3S
Número CAS:
Peso molecular:
175.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
130-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)