A406
1-Acenaphthenol
99%
Sinônimo(s):
1-Hydroxyacenaphthene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6,11,13H,7H2
chave InChI
MXUCIEHYJYRTLT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?