Documentos Principais
A31008
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexylamine
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 686,00
R$ 686,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 686,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NHCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 686,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4664 (lit.)
p.e.
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
chave InChI
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)