Documentos Principais
A29003
Sigma-Aldrich
N-Allylaniline
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.563 (lit.)
p.e.
218-220 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCNc1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7,10H,1,8H2
chave InChI
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)