Documentos Principais
96744
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homoser(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-O-trityl-L-homoserine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H33NO5
Número CAS:
Peso molecular:
583.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Impurezas
may contain ≤15 wt. % Ethanol
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
chave InChI
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)