Documentos Principais
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-Amino)-1-pentanol
≥98.0%
Sinônimo(s):
Benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
Número CAS:
Peso molecular:
237.29
Beilstein:
4353228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
chave InChI
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)