Documentos Principais
94394
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Sinônimo(s):
Methyl-octadecyl-dimethoxysilane, Octadecyl-methyl-dimethoxysilane, Silane-ODM-dimethoxy
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H46O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
358.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
densidade
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
chave InChI
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
prices for bulk quantities on request
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
115 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)