940127
Cesium chloride
≥99.5 (titration), ≥99.9 trace metals basis
Sinônimo(s):
Caesium chloride, Cesium monochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (with AgNO3, titration)
≥99.9 trace metals basis
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤1500 ppm (trace metals analysis)
pf
200 °C
645 °C (lit.)
densidade
2.19 g/cm3
traços de cátion
K: ≤0.05%
Li: ≤50.0 ppm
Mg: ≤1.0 ppm
Na: ≤0.1%
Ni: ≤1.0 ppm
Pb: ≤1.0 ppm
Rb: ≤0.1%
aplicação(ões)
(Energy)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)