Documentos Principais
938378
Sigma-Aldrich
BMB Crosslinker
≥95%
Sinônimo(s):
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
248.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
white to beige
pf
206 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
chave InChI
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
BMB crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Características e benefícios
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 4-atom branched spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Yogesh S Patel, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)