Documentos Principais
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctane
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Octylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
1719320
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
chave InChI
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
51 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)