Documentos Principais
936413
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cit-OH
≥95%
Sinônimo(s):
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanamido)-5-ureidopentanoicacid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine (ACI), L-Ornithine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-, L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)-N2-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]- (ZCI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
496.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OC(N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
InChI=1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
chave InChI
ZJLNQOIFTYLCHC-VXKWHMMOSA-N
Aplicação
This is a cathepsin cleavable linker used in bioconjugation, specifically in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Características e benefícios
Fmoc-Val-Cit-OH is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
EGFR Targeted Cetuximab-Valine-Citrulline (vc)-Doxorubicin Immunoconjugates- Loaded Bovine Serum Albumin (BSA) Nanoparticles for Colorectal Tumor Therapy
Ye Z, et al.
International journal of nanomedicine, 26, 2443-2459 (2021)
Cryptophycin-55/52 based antibody-drug conjugates: Synthesis, efficacy, and mode of action studies
Lai Q, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 199, 112364-112364 (2020)