Documentos Principais
936162
Sigma-Aldrich
RUMeIPr*
greener alternative
≥95%
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dibenzhydryl-4-methylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H38ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
620.22
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=CC=CC2=CN(C3=C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C(C)C=C3C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=[N+]21.[Cl-]
InChI
1S/C42H38N3.ClH/c1-31-27-37(40(32-17-8-4-9-18-32)33-19-10-5-11-20-33)42(44-29-36-25-16-26-39(43(2)3)45(36)30-44)38(28-31)41(34-21-12-6-13-22-34)35-23-14-7-15-24-35;/h4-30,40-41H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PHYDGCNSIQWIAX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
RUMeIPr* is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priveledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)