935417
β-D-Glucopyranosyl azide
≥95%
Sinônimo(s):
2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide, Glucopyranosyl azide, 2-acetamido-2-deoxy-, 3,4,6-triacetate, β-D-, Glucopyranosyl azide, 2-acetamido-2-deoxy-, triacetate
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
cor
white to light yellow
pb
501.81 °C
pf
128-130 °C
densidade
1.30 g/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=NC1OC(COC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1NC(=O)C
InChI
InChI=1S/C14H20N4O8/c1-6(19)16-11-13(25-9(4)22)12(24-8(3)21)10(5-23-7(2)20)26-14(11)17-18-15/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,19)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
chave InChI
RMCFMPMNMQZHSF-DHGKCCLASA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3