934828
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.0 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade
Sinônimo(s):
1.0 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Application: Battery Manufacturing
Formulário
(clear liquid)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.0 M (LiPF6)
Impurezas
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
cor
colorless to faint yellow
densidade
1.203 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
chave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bone,Teeth, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)