934801
Glycidol chitosan
Degree of functionalization > 80%
Sinônimo(s):
Dihydroxypropyl chitosan, Glycolchitosan, glycol chitosan
Formulário
powder or chunks (or fibres)
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Hydrogels
- Tissue engineering
- Bioprinting
- Drug delivery system
Características e benefícios
- Naturally derived biopolymer
- Cationic
- Enhanced solubility
- Tunable precursor material
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)