Documentos Principais
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
Sinônimo(s):
cylinder stub
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
Cylinder specimen mounts are for use with JEOL and ISI scanning electron microscopes.
Surface: ⅝" dia. (15mm), height ⅜" (9.5mm)
Aluminum: Standard
The mounts are made from ultra-pure aluminum with standard lathe finish.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)