Documentos Principais
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
Sinônimo(s):
4-pin SEM mount
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)