Documentos Principais
933279
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Variable Tilt Mount holder, For Pin
Sinônimo(s):
variable tilt mount
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
EMS techware
The mount is marked for 30°, 45°, 70° and 90°. The table measures 11 x 11 mm (0.46" x0.46")and the overall size is 14 x 14 x12.7 mm.
Aplicação
This mount which is made from aluminum is used for the mounting and tilting of samples from 0° – 90° as well as for SEM investigation with small working distances.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)