Documentos Principais
933252
Sigma-Aldrich
FIB holder
Multiple FIB Grid Holder
Sinônimo(s):
FIB mount
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
EMS techware
Overall Dimensions: 22.5 x 29 x 13.5 mm (⅞" x 1⅛" x ⅝").
Pin: Standard 3.2 mm (⅛").
Material: Vacuum grade aluminum with brass thumbscrews.
Aplicação
Larger size enables this FIB grid holder to handle multiple FIB grids of the same thickness. Can also be used to safely store FIB grids with thin section (lamellae) attached. Convenient brass thumbscrews make loading and unloading easy.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)