Documentos Principais
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H26N6
Número CAS:
Peso molecular:
554.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
T1: 2.8 eV
Ensaio
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
perda
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
pf
374 °C
solubilidade
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
Aplicação
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Influence of Substituted Pyridine Rings on Physical Properties and Electron Mobilities of 2-Methylpyrimidine Skeleton-Based Electron Transporters
H. Sasabe et al.
Advanced Functional Materials , 21, 336-342 (2011)